Merck
28281-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Tenax TA termiczna rurka desorpcyjna (szklana)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
Właściwości
fritted
preconditioned
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matryca
Tenax TA porous polymer
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Each Tenax® TA sampling tube is individually numbered, thermally conditioned, and batch tested for back-pressure and background. These prepacked standard sampling tubes are sealed in exclusive storage containers. They incorporate a glass frit at the inlet, which increases their performance.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Wykorzystanie PLE-ATD-GC/MSMS do ilościowego oznaczania pestycydów w powietrzu w próbkach aktywnych i pasywnych oraz w pyle..: Badanie to wykorzystuje ekstrakcję cieczową pod ciśnieniem (PLE) i automatyczną desorpcję termiczną (ATD) w połączeniu z chromatografią gazową i tandemową spektrometrią mas (GC/MS) do ilościowego oznaczania pestycydów w powietrzu. Tenax TA został wykorzystany do zbierania unoszących się w powietrzu cząstek stałych i lotnych związków organicznych zarówno z aktywnych, jak i pasywnych próbek powietrza, ilustrując jego skuteczność w wychwytywaniu i analizowaniu zanieczyszczeń środowiska (Rodrigues et al., 2024).
  • Skład chemiczny powietrza atmosferycznego w nemoralnych lasach sosnowych i podgórskich lasach bukowych: Potencjalny region dla wprowadzenia terapii leśnej..: Badania te analizują skład chemiczny powietrza atmosferycznego w określonych środowiskach leśnych, wykorzystując adsorbenty Tenax TA do wychwytywania i analizy lotnych związków organicznych. Wyniki przyczyniają się do zrozumienia potencjału terapeutycznego środowisk leśnych w oparciu o ich profile LZO (Dudek et al., 2022).
  • Volatiles of the Apicomplexan Alga Chromera velia and Associated Bacteria: Badanie to koncentruje się na identyfikacji lotnych związków z algiChromera velia i powiązanych z nią bakterii, wykorzystując Tenax TA do zbierania i analizy emitowanych LZO. Badania oferują wgląd w interakcje ekologiczne i komunikację chemiczną między glonami i bakteriami (Koteska et al., 2023).
  • Rzeczywista charakterystyka emisji półlotnych / średnio lotnych związków organicznych pochodzących z niedrogowych maszyn budowlanych w procesie roboczym..: W niniejszym badaniu zbadano charakterystykę emisji związków organicznych z maszyn budowlanych, wykorzystując rury Tenax TA do zbierania emisji podczas rzeczywistych operacji. Analiza pomaga w ocenie wpływu na środowisko i zagrożeń zawodowych związanych z tymi emisjami (Shen et al., 2023).
  • Identyfikacja substancji lotnych Dinoflagellate Prorocentrum cordatum...: Skupiając się na błonkówce Prorocentrum cordatum, badania te identyfikują różne związki lotne przy użyciu Tenax TA, badając potencjalny wpływ gatunku na ekosystemy morskie i jego interakcje w społeczności drobnoustrojów morskich (Koteska i in., 2022).
Informacje prawne
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)