Merck
30134-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea, 60-80 mesh
Materiały
glass TD tube
Poziom jakości
agency
EPA TO-1
opis
Sealed with (PTFE Endcaps)
Właściwości
fritted
unconditioned
opakowanie
pkg of 10 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matryca
Tenax TA
wielkość cząstki
60-80 mesh
przydatność
suitable for IP-1B
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Rurki do desorpcji termicznej są wielokrotnego użytku co najmniej 50 do 100 razy i zmniejszają zużycie akcesoriów, takich jak fiolki transferowe, zakrętki i końcówki pipet, co jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów". Ponadto rurki te eliminują użycie toksycznych rozpuszczalników, takich jak CS2, do ekstrakcji interesujących nas lotnych związków organicznych, a tym samym są zgodne z zasadą "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
1665 TA to rurka do sorpcji termicznej (szklana rurka TD, karbowana, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 cala, bez warunków, 60-80 mesh), która może być używana do wychwytywania lotnych związków organicznych w próbkach powietrza, co jest badane przez charakterystykę przebicia lotnych związków organicznych w rozszerzonym zakresie temperatur przy użyciu technologii mikropułapek.
Informacje prawne
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Breakthrough characteristics of volatile organic compounds in the- 10 to+ 170 C temperature range on Tenax TA determined by microtrap technology.
Kroupa A, et al.
Bio-protocol (2004)