Kluczowe dokumenty
28271-U
Supelco
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
greener alternative
stainless steel, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Rura do desorpcji termicznej Tenax TA (stal nierdzewna)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Tenax® TA, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., stainless steel TD tube, preconditioned, 60-80 mesh, pkg of 1 ea
Materiały
stainless steel TD tube
agency
EPA TO-1,IP-1B
opis
Sealed with TDS³ Storage Container
Właściwości
preconditioned
opakowanie
pkg of 1 ea
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × śr. wewn. × dł.
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matryca
Tenax TA porous polymer
wielkość cząstki
60-80 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Tenax® TA is a prepacked, stainless steel sampling tube that is fully compatible with the GERSTEL instrument. It employs a stainless steel screen at both inlet and outlet to keep the adsorbent beds secure during use.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Chemical Composition of Atmospheric Air in Nemoral Scots Pine Forests and Submountainous Beech Forests: Potencjalny region dla wprowadzenia terapii leśnej..: Badanie to analizuje jakość powietrza na obszarach leśnych, potencjalnie podkreślając wykorzystanie 1665 TA w monitorowaniu środowiska do badań nad terapią leśną (Dudek et al., 2022 doi:10.3390/ijerph192315838).
  • Wielowariantowa optymalizacja dynamicznej ekstrakcji lotnych substancji z przestrzeni nadpowierzchniowej z podwójnym sorbentem w analizie wina ..: Koncentruje się na optymalizacji technik ekstrakcji headspace w analizie lotnych związków wina, ilustrując praktyczne zastosowania 1665 TA w chemii żywności i metodach analitycznych (Vyviurska i in., 2021 doi:10.1016/j.foodchem.2021.130449).
  • Wpływ materiału adsorbującego na lotne metabolity podczas pobierania próbek biologicznych in vitro i in vivo: Zbadano, w jaki sposób materiały adsorbujące, takie jak 1665 TA, wpływają na gromadzenie i analizę lotnych związków organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnego profilowania metabolicznego (Franchina i in., 2021 doi:10.1016/j.talanta.2020.121569).
  • Wyzwania związane z szybkim pobieraniem próbek substancji lotnych do chromatografii gazowej z desorpcją termiczną - spektrometria mas...: Omówiono wyzwania i kwestie techniczne związane z szybkim pobieraniem próbek substancji lotnych, istotne dla chemików stosujących 1665 TA w wysokowydajnych ustawieniach analitycznych (Marcillo i in., 2020 doi:10.1016/j.chroma.2019.460822).
  • Ekologiczne podejście do ekstrakcji diamondoidów z ropy naftowej ..: Opisuje przyjazną dla środowiska metodę wykorzystującą 1665 TA do ekstrakcji złożonych węglowodorów, przydatną zarówno w badaniach akademickich, jak i zastosowaniach przemysłowych (Akinlua et al., 2019 doi:10.1016/j.aca.2019.08.071).
Informacje prawne
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)