20228
1494 32 Duży aktywowany węgiel kokosowy (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
Activated Coconut Charcoal Tube
About This Item
Polecane produkty
Materiały
W,W,F separators
agency
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
linia produktu
ORBO™
skład
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 32 Large
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 110 mm
Matryca
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.