Kluczowe dokumenty
20360
Supelco
1494 91 2800-SIII specjalnie leczony (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
47131900
Materiały
W,W,W separators
agency
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 91
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
Matryca
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
wielkość cząstki
20-45 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
Carbosieve SIII is carbon molecular sieve type adsorbent is generally used for sampling of volatile organic compounds from atmosphere.
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Helmig, Detlev, and Lee Vierling.
Analytical Chemistry, 67, 4380-4386 (1995)
Powiązane treści
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Monitorowanie powietrza służy do pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza w środowisku, przemyśle lub w pomieszczeniach w celu oceny jakości powietrza zgodnie z normami ustanowionymi przez agencje zdrowia i regulacyjne.