Kluczowe dokumenty
20044
Supelco
1494 353 HBr na węglu naftowym (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
47131900
Materiały
W,W,W separators
Poziom jakości
agency
NIOSH 1614
OSHA 50,97
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 353
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
6 mm × 75 mm
Matryca
HBr on petroleum charcoal
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Opis ogólny
  • ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)