Key Documents
20211
Supelco
ORBO 34 Activated Coconut Charcoal specially treated (20/40), 400/200 mg
W,GFF,F separators, O.D. × L 8 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
Activated Coconut Charcoal Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
47131900
Materiały
W,GFF,F separators
Poziom jakości
agency
NIOSH 6013
linia produktu
ORBO
skład
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO 34
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. × dł.
8 mm × 105 mm
macierz
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal (specially treated)
wielkość cząstki
20-40 mesh
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Informacje prawne
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)