Kluczowe dokumenty
57144-U
Supelco
Supelclean Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Węglowy pojemnik SPE, 6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 2 g
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
charcoal bonding
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Particle Sz.: 80/120 mesh
  • Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)