11072-U
Carboxen® Carbon Adsorbent
matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Carboxen® Adsorbent, matrix Carboxen® 572, 20-45 mesh, bottle of 10 g
agency
suitable for EPA 1621
Poziom jakości
linia produktu
Carboxen®
Formularz
powder
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~1100 m2/g
Matryca
Carboxen® 572
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-45 mesh
wielkość porów
~0.19 cm3/g mesoporosity
~0.24 cm3/g macroporosity
~0.41 cm3/g microporosity
~10-12 Å pore diameter
gęstość
~0.48 g/mL (free fall density)
Zastosowanie
PFAS testing
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Spherical
- Hard (ball pan hardness >98%)
- Stable up to 400°C
- High purity
- Easy to pack
- Stable over entire pH range
- Do not create backpressure
- High osmotic shock stability
- Tapered pore sizing (from macro- to meso- to micro-)
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Syntetyczne węgle CMS oferują adsorbenty dostosowane do konkretnych zastosowań.
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11072-U | 4061838698131 |