10275
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
General Purpose Adsorbent, matrix Activated Cocounut Charcoal, 20-40 mesh, bottle of 10 g
Formularz
powder, crystals or granules
opakowanie
bottle of 10 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
~1070 m2/g
Matryca
Activated Cocounut Charcoal
grupa aktywna macierzy
carbon
wielkość cząstki
20-40 mesh
wielkość porów
~0.43 cm3/g microporosity
~0.44 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~5-20 Å pore diameter
gęstość
~0.44 g/mL (free fall density)
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)