Key Documents
29238
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Polecane produkty
product name
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
Postać
rod
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Norit® RBAA-3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
LPLC: suitable
Średnica
~3 mm
strata
17-26% loss on drying
macierz
Carbon
grupa aktywna macierzy
carbon
pojemność
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
metoda separacji
reversed phase
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?