Merck
29204
Sigma-Aldrich
Activated Charcoal Norit®
greener alternative
Norit® RB3, steam activated, rod
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Beilstein:
4360473
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
opis
butane adsorption 18 - 23% (p/p0 = 1)
Formularz
rod
jakość
steam activated
producent / nazwa handlowa
Norit® RB3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
~3 mm
strata
≤5% loss on drying
średnica
~3 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Węgiel aktywny 749 (Norit RB3) może być stosowany do oddzielania metanu i azotu. Może być stosowany z MIL-101 do tworzenia metaloorganicznych struktur (MOF) do potencjalnego wykorzystania w magazynowaniu wodoru.
Informacje prawne
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Adsorption of carbon dioxide using impregnated activated carbon promoted by Zinc.
Somy A, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 3(3), 249-254 (2009)
Co-adsorption of n-butane/water vapour mixtures on activated carbon fibre-based monoliths.
Marban G and Fuertes AB
Carbon, 42(1), 71-81 (2004)
Doping activated carbon incorporated composite MIL-101 using lithium: impact on hydrogen uptake
Prabhakaran PK and Deschamps J
Journal of Material Chemistry A, 3(13), 7014-7021 (2015)
Adsorption equilibria and kinetics of methane+ nitrogen mixtures on the activated carbon Norit RB3
Rufford TE, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 52(39), 14270-14281 (2013)
Adsorption of volatile organic compounds by means of activated carbon fibre-based monoliths.
Fuertes AB, et al.
Carbon, 41(1), 87-96 (2003)