Kluczowe dokumenty
37771
Activated Charcoal Norit®
Norit® GAC 1240W, from coal, for potable water processing, steam activated, granular
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for potable water processing
Poziom jakości
Formularz
granular
jakość
steam activated
producent / nazwa handlowa
Norit® GAC 1240W
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ion chromatography: suitable
Średnica
~1 mm
pozostałość po prażeniu
≤12%
strata
≤5.0% loss on drying
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?