Kluczowe dokumenty
242276
Activated charcoal
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Synonim(y):
Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
DARCO®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
zanieczyszczenia
>15 g Methylene Blue adsorption (per 100 g (minimum))
<0.50% Water solubles
<12% Moisture
<200 ppm Acid soluble iron
wielkość cząstki
−100 mesh
mp
3550 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?