Kluczowe dokumenty
C2889
Activated charcoal
untreated, granular, 8-20 mesh
Synonim(y):
Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
untreated, granular
temp. samozapłonu
842 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
zanieczyszczenia
≤5% moisture content
wielkość cząstki
8-20 mesh
mp
3550 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?