Kluczowe dokumenty
242268
Activated charcoal
DARCO®, 20-40 mesh particle size, granular
Synonim(y):
Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
granular
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
DARCO®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
zanieczyszczenia
≤0.4% dust
≤12% moisture content
wielkość cząstki
20-40 mesh
mp
3550 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?