Merck
242233
Sigma-Aldrich
Activated charcoal
greener alternative
DARCO®, 4-12 mesh particle size, granular
Synonim(y):
Charcoal activated
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101522
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Postać
granular
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
DARCO®
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
zanieczyszczenia
≤0.40% dust
≤12% moisture content
wielkość cząstki
4-12 mesh
mp
3550 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Zastosowanie
Activated charcoal (DARCO®, 4-12 mesh particle size, granular) can be used in combination with ozone for the tertiary treatment of wastewater. It can also be utilized in selective adsorption of phenanthrene with a selectivity of ~38.
Inne uwagi
Acid-washed lignite carbon for general uses.
Informacje prawne
DARCO is a registered trademark of Cabot Norit Americas, Inc.