Kluczowe dokumenty
1.02514
Supelco
Aktywowany węgiel drzewny
granular about 1.5 mm extra pure
Synonim(y):
Charcoal activated
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101522
Numer indeksu EC:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Formularz
granular
powierzchnia
800-1500 m2/g
zanieczyszczenia
cyano compounds (CN), passes test
polycyclic aromates, passes test
tar, passes test
≤5% HNO3 solubles
≤5% Substances soluble in nitric acid
pozostałość po prażeniu
≤10% (600 °C)
strata
≤10% loss on drying
wielkość cząstki
1.5 mm
mp
3550 °C
gęstość nasypowa
150‑440 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤1000 ppm
ślady kationów
As: ≤5 ppm
Fe: ≤500 ppm
Pb: ≤20 ppm
Zn: ≤100 ppm
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Adsorpcyjne usuwanie barwników i zanieczyszczeń: Węgiel aktywny jest szeroko stosowany do adsorpcji i usuwania barwników i innych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Najnowsze badania podkreślają zastosowanie węgla aktywnego zmodyfikowanego proszkiem BaFe12O19 do skutecznego usuwania niebieskiego barwnika metylowego. Ten magnetyczny adsorbent można łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać, co czyni go zrównoważoną opcją oczyszczania wody (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2023).
  • Wykrywanie i usuwanie metali ciężkich: Węgiel aktywowany jest wykorzystywany w materiałach kompozytowych do wykrywania i usuwania metali ciężkich z wody. W ważnym badaniu opracowano czujnik Ni oparty na membranach z tworzywa sztucznego z węglem aktywnym, pokazując skuteczność tego materiału w zastosowaniach analitycznych do monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń (Zareh et al., Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Kompozyty filtracyjne do oczyszczania ścieków przemysłowych: Węgiel aktywowany w połączeniu z nanokryształami celulozy z liści bananowca został wykorzystany do stworzenia kompozytów filtracyjnych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozyty te skutecznie usuwają barwniki i metale ciężkie, wykazując potencjał do zastosowań środowiskowych na dużą skalę i poprawiając jakość wody (Rahman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Zastosowania w stomatologii: W badaniach stomatologicznych węgiel aktywny w połączeniu z wodorotlenkiem wapnia został oceniony pod kątem jego wpływu na mikrotwardość zębiny. Połączenie to jest obiecujące w leczeniu stomatologicznym, szczególnie w zakresie poprawy właściwości mechanicznych zębiny i oferuje potencjalne korzyści w stomatologii odtwórczej (Abdel Hamid, Egyptian Dental Journal, 2023).
  • Adsorbenty i czujniki środowiskowe: Węgiel aktywny jest również wykorzystywany do tworzenia zaawansowanych adsorbentów i czujników środowiskowych. Na przykład, badanie koncentrowało się na opracowaniu magnetycznie odzyskiwalnych proszków kompozytowych BaFe12O19-aktywowany węgiel drzewny-chitozan do adsorpcji niebieskiego barwnika metylowego. Materiały te oferują wysoką wydajność, możliwość ponownego użycia i łatwe odzyskiwanie, co czyni je idealnymi do zastosowań związanych z rekultywacją środowiska (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Komentarz do analizy
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Substancje rozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 5 %
Chlorek (Cl): ≤ 1000 ppm
Związki cyjanowe (CN): pozytywny wynik testu
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 500 ppm
Pb (Ołów): ≤ 20 ppm
Zn (cynk): ≤ 100 ppm
Aromaty wielopierścieniowe: test pozytywny
Produkty smołowe: test pozytywny
Adsorpcja n-heksanu: ≥ 30 %
Pozostałość po zapaleniu (600 °C): ≤ 10 %
Strata przy suszeniu: ≤ 10 %