Key Documents
C7606
Activated Charcoal
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Postać
powder, crystals or granules
temp. samozapłonu
842 °F
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
zanieczyszczenia
cyanogens, passes test
≤3.5% acid solubles
mp
3550 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.2%
sulfide (S2-): passes test
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3