Kluczowe dokumenty
901934
Sigma-Aldrich
NORIT® RX3 EXTRA
Synonim(y):
Węgiel aktywny
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.23
opis
Apparent Density: 380 k/m3
Ash content: 2 mass%
Butane adsorption at p/p0=0.1 : 28g/100g
Formularz
powder
twardość
99 (Ball-pan hardness)
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.1 mass% (acid extr.)
ślady kationów
Cu: 10 mg/kg (acid extr.)
Zn: 2 mg/kg (acid extr.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Węgle aktywne są wewnętrznie porowatymi mikrokrystalicznymi, niegrafitowymi formami węgla. Węgle aktywne mają dużą powierzchnię (~1000m2/g) i objętość porów, co czyni je użytecznymi w zastosowaniach w urządzeniach do magazynowania energii, katalizie i usuwaniu zanieczyszczeń z gazów i cieczy.
  • NORIT® RX 3 EXTRA to płukany kwasem, aktywowany parą wodną węgiel o dużej objętości porów. Jego doskonała czystość wraz z dobrą odpornością na ścieranie sprawiają, że nadaje się jako katalizator lub nośnik katalizatora do zastosowań w fazie gazowej wymagających węgla aktywnego o wysokiej czystości.
NORIT® RX3 EXTRA (AC) może być używany w różnych zastosowaniach, takich jak kolektory słoneczne, usuwanie metali ze ścieków i produkcja wodoru.
Informacje prawne
Produkt Cabot Corporation.
NORIT® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Cabot Corporation.
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of iron-impregnated granular activated carbon for arsenic removal from drinking water
Chang Q, et al.
Journal of Hazardous Materials, 184(1-3), 515-522 (2010)
Fundamentals of Adsorption onto Activated Carbon in Water and Wastewater Treatment.
Aktas O, et al.
Wiley-VCH (2011)
Hydrogen production by propylene-assisted decomposition of methane over activated carbon catalysts
Malaika A and Kozlowski M
International Journal of Hydrogen Energy, 35(19), 10302-10310 (2010)
Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and hydrogen storage.
Sevilla M and Mokaya R
Energy & Environmental Science, 7, 1250-1280 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
901934-1KG4061835569793
901934-500G4061835569915