934674
Activated carbon
Electrode sheet, copper substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Activated carbon, Activated carbon anode
About This Item
Polecane produkty
Materiały
copper substrate
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
opis
Description/Nominal Voltage: 0.3 V vs Li/Li+
Próba
≥98%
skład
Active material loading 5.7 mg/cm2 ± 5%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
10 μm , copper current collector
90 μm , (excluding current collector)
wielkość cząstki
5 -10 μm (active material characteristic)
pojemność
220 mAh/g±5 % (Charge Capacity)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)