Merck
765198
Sigma-Aldrich
Lithium manganese nickel oxide
greener alternative
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
LMNO, Lithium nickel manganate
About This Item
Wzór liniowy:
Li2Mn3NiO8
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
battery grade
opis
Nominal Voltage: 4.7 V, Li/Li+
Próba
≥98%
Formularz
solid
skład
loading, ≥80%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
≥80% loading
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
25-50 μm
wielkość cząstki
4-7 μm (typical)
pojemność
115 mAh/g(minimum)
125 mAh/g(nominal at 0.1C)
mp
>1000 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][Mn]=O.[O-][Ni]=O.O=[Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/2Li.3Mn.Ni.8O/q2*+1;;;;;;;;;;;2*-1
Klucz InChI
NTWFBJKNXFUJHM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Tlenek litowo-manganowo-niklowy (LMNO) to klasa materiałów elektrodowych, które mogą być stosowane w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Akumulatory litowo-jonowe składają się z anody, katody i elektrolitu z cyklem ładowania i rozładowania. Materiały te umożliwiają tworzenie bardziej ekologicznych i zrównoważonych akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej.
Zastosowanie
LMNO jest materiałem katodowym o dobrej wydajności elektrochemicznej dla akumulatorów litowo-jonowych o dużej mocy i wysokiej gęstości energii. LMNO może odwracalnie interkalować Li przy wysokich napięciach.
Odlewane arkusze elektrod LMNO mogą być cięte na odpowiedni rozmiar i są gotowe do użycia w bateriach litowo-jonowych.
LMNO to spinelowy materiał katodowy, który ma pojemność większą niż 200 mAhg-1 przy napięciu około 4,7 V. Ma wysoką nieodwracalną pojemność ze względu na nieodłączną właściwość samorozładowania. LMNO może być stosowany w produkcji wysokowydajnych akumulatorów litowo-jonowych.
Inne uwagi
Struktura kryształu: Sześcienny
Warunki pracy:
  • Zalecane maksymalne napięcie ładowania: 5,0 V vs Li/Li+
  • Zalecany maksymalny prąd ładowania: 5 C
  • Zalecane napięcie odcięcia dla rozładowania: 3,5 V vs Li/Li+
  • Zalecany maksymalny prąd rozładowania: 5 C
  • Zalecana metoda ładowania: stały prąd - stałe napięcie
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lithium-manganese-nickel-oxide electrodes with integrated layered-spinel structures for lithium batteries
Park S-H, et al.
Electrochemical Communications, 9(2), 262-268 (2007)
Markovsky, B.; et al.
Electrochemical Communications, 6, 821-821 (2004)
Liu, D.; et al.
Journal of Power Sources, 204, 127-127 (2012)
The Li-ion rechargeable battery: a perspective
Goodenough JB and Park K
Journal of the American Chemical Society, 135(4), 1167-1176 (2013)
Electrodes with high power and high capacity for rechargeable lithium batteries
Kang K, et al.
Science, 311(5763), 977-980 (2006)
Produkty
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries (LIBs) have been widely adopted as the most promising portable energy source in electronic devices because of their high working voltage, high energy density, and good cyclic performance.
Zobacz wszystko