Merck
139564
Sigma-Aldrich
1,2,7,8-Diepoxyoctane
97%
Synonim(y):
2,2′-(1,4-butanodiylo)bis[oksiran], Diepoksyd 1,7-oktadienu, Wodorotlenek 1,7-oktadienu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C(CCC1CO1)CC2CO2
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Usuwanie GenX przez usieciowane kulki chitozanowe z funkcjonalizacją APTES: Usieciowane i aminowane kulki chitozanowe zostały zsyntetyzowane przy użyciu 1,2:7,8-diepoksyoktanu i 3-aminopropylotrietoksysilanu. Kulki te badano pod kątem ich skuteczności w usuwaniu GenX, problematycznego zanieczyszczenia środowiska, wykazując potencjalne zastosowanie w technologiach uzdatniania wody (M Vakili, F Gholami, HM Zwain, W Wang... - Journal of ..., 2023 - Elsevier).
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Zhao
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 17(4), 419-433 (2006-06-14)
Hyaluronic acid (hyaluronan, HA) has many medical applications as a biomaterial. To enhance its biostability, a novel hydrogel of cross-linked hyaluronic acid was prepared using a double cross-linking process, which involves building cross-linkages between hydroxyl group pairs and carboxyl group
A H al-Hakim et al.
The Biochemical journal, 251(3), 935-938 (1988-05-01)
A new method for the chemical labelling of nucleic acid with biotin to produce non-radioactive probes has been developed. NN'-Bis-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine (spermine) and long-chain diamino compounds (diaminohexane, diaminodecane and diaminododecane) were linked covalently to biotin and the resultant conjugates were attached
E H Vock et al.
Mutation research, 441(1), 85-93 (1999-05-04)
The time-dependent dose-response relationships for the induction of DNA double-strand breaks (DSB) assessed by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) and for viability (evaluated by the MTT cytotoxicity test) were investigated in order to discriminate between genotoxic and cytotoxic mechanisms of DNA
J T Millard et al.
Biochemistry, 40(35), 10677-10685 (2001-08-29)
Diepoxyalkanes form interstrand cross-links in DNA oligomers preferentially at 5'-GNC sites. We have examined cross-linking by 1,2,3,4-diepoxybutane (DEB) and 1,2,7,8-diepoxyoctane (DEO) within a fragment of the 5S RNA gene of Xenopus borealis in both the free and nucleosomal states. Sites
Cristina Pungartnik et al.
Genetics and molecular research : GMR, 1(1), 79-89 (2004-02-14)
The sensitivity responses of seven pso mutants of Saccharomyces cerevisiae towards the mutagens N-nitrosodiethylamine (NDEA), 1,2:7,8-diepoxyoctane (DEO), and 8-hydroxyquinoline (8HQ) further substantiated their allocation into two distinct groups: genes PSO1 (allelic to REV3), PSO2 (SNM1), PSO4 (PRP19), and PSO5 (RAD16)