Merck
202533
Sigma-Aldrich
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Synonim(y):
1,2,3,4-Diepoxybutane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
8614599
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
25 mmHg ( 56 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<3% methylene chloride
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diepoksyd 1,3-butadienu jest wszechstronnym związkiem organicznym charakteryzującym się strukturą diepoksydową, która zawiera dwie grupy epoksydowe. Ta unikalna konfiguracja pozwala mu działać jako skuteczny środek sieciujący w procesach polimeryzacji, zwiększając wytrzymałość mechaniczną i stabilność termiczną powstałych materiałów.
Zastosowanie
Można stosować diepoksyd 1,3-butadienu:
  • Jako prekursor do syntezy mikrostrukturalnych hydrożeli poli(eterów aminoalkoholowych) do dostarczania leków i inżynierii tkankowej. Pomaga zwiększyć wytrzymałość mechaniczną i reaktywność termiczną hydrożeli.
  • Jako środek sieciujący do zielonej syntezy hemostatycznej gąbki epoksydowo-aminowej do leczenia krwawień. Ułatwia tworzenie trójwymiarowej sieci w matrycy epoksydowo-aminowej.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erin D Michaelson-Richie et al.
Journal of proteome research, 9(9), 4356-4367 (2010-07-30)
1,2,3,4-diepoxybutane (DEB) is a strongly genotoxic diepoxide hypothesized to be the ultimate carcinogenic metabolite of the common industrial chemical and environmental carcinogen 1,3-butadiene. DEB is a bis-electrophile capable of cross-linking cellular biomolecules to form DNA-DNA and DNA-protein cross-links (DPCs), which
Filipa Ponte et al.
Toxicology, 289(1), 52-58 (2011-08-03)
The biotransformation and oxidative stress may contribute to 1,2:3,4-diepoxybutane (DEB)-induced toxicity to human lymphocytes of Fanconi Anemia (FA) patients. Thus, the identification of putative inhibitors of bioactivation, as well as the determination of the protective role of oxidant defenses, on
Uthpala Seneviratne et al.
Chemical research in toxicology, 23(10), 1556-1567 (2010-09-30)
1,2,3,4-Diepoxybutane (DEB) is a carcinogenic metabolite of 1,3-butadiene (BD), an important industrial and environmental chemical present in urban air and in cigarette smoke. DEB is considered the ultimate carcinogenic species of BD because of its potent genotoxicity and mutagenicity attributed
Andreja Leskovac et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 221(1), 69-76 (2010-05-11)
Among patients with bone marrow failure (BMF) syndrome, some are happened to have underlying Fanconi anemia (FA), a genetically heterogeneous disease, which is characterized by progressive pancytopenia and cancer susceptibility. Due to heterogeneous nature of the disease, a single genetic
Sung-Hee Cho et al.
Chemical research in toxicology, 25(3), 706-712 (2011-12-21)
1,2,3,4-Diepoxybutane (DEB) is reported to be the most potent mutagenic metabolite of 1,3-butadiene, an important industrial chemical and environmental pollutant. DEB is capable of inducing the formation of monoalkylated DNA adducts and DNA-DNA and DNA-protein cross-links. We previously reported that