Kluczowe dokumenty
135623
Dimethyl oxalate
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Szczawian metylu
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
163.5 °C (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
gęstość
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
Klucz InChI
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?