Kluczowe dokumenty
135364
Diethyl oxalate
≥99%
Synonim(y):
Etanodioctan dietylu, Szczawian etylu
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.03 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 47 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: miscible
water: partially soluble
gęstość
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)