189898
Methylmagnesium bromide solution
3.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Bromomethylmagnesium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
3.0 M in diethyl ether
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3S-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol and methyl tert-butyl (S)-sulfoxide.
- Methyl potassium polyimide (K-PIM-1) (MeMgBr).
- 3(4R)-{3(2R,3S)-[4′-(1′-triphenylmethyl)imidazole]-2-bromo-1-oxobutyl)-4-phenyl2-oxazolidinone
- Benzyl 2-(2-oxopropyl)piperidine-1-carboxylate
- (R*, R*) 1-[1-(1-phenylethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-one)
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.