Kluczowe dokumenty
197343
Methyllithium solution
1.6 M in diethyl ether
Synonim(y):
Lithium methanide, MeLi
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3 (vs air)
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
halide, ~0.05 M
stężenie
1.6 M in diethyl ether
gęstość
0.732 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
Klucz InChI
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
197343-18L-C | 4061837880377 |
197343-20L | |
197343-250ML | |
197343-4X25ML | 4061838762450 |
197343-500ML | |
197343-800ML | 4061838762467 |
197343-50ML | 4061837880438 |
197343-100ML | 4061838762436 |
197343-10KG | |
197343-18L | |
197343-1L | 4061837880384 |
197343-4X100ML | 4061838762443 |
197343-4X10ML | |
197343-8L | 4061837880445 |