Key Documents
254363
Methylmagnesium iodide solution
3.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Iodomethylmagnesium, Methylmagnesium iodine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
3.0 M in diethyl ether
gęstość
1.261 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
AUPXBVDHVRZMIB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- To prepare cis-1,2-dialkylcyclopropanols by treating with titanium(IV) alkoxide and carboxylic esters.
- In stereospecific Ni catalyzed Kumada cross-coupling reactions of benzylic ethers.
- To prepare 2,4-disubstituted selenochromenes by reacting with 1-benzoselenopyrylium salts.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of 7β-methyl-substituted 5-androstene derivatives from 3β-acetoxyandrost-5-en-17-one stereoselectively.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.