Merck
389471
Sigma-Aldrich
Ethyltriphenylphosphonium iodide
95%
Synonim(y):
ETPPI, Phenylphosphonium ethyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3P(I)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.25
Beilstein:
3659323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
164-168 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Ethyltriphenylphosphonium iodide can be used as:
  • An efficient catalyst for N,N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates.
  • A phase transfer catalyst for the synthesis of 3-hydroxyflavones from chalcones via Algar−Flynn−Oyamada synthesis.
Reactant involved in:
  • Synthesis of diarylmethine derivatives, phosphonium salts, and bismuth(III) polynuclear halide complexes
  • Asymmetric hydrogenation
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selective N, N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates in the presence of phosphonium salts
Selva M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5770-5773 (2006)
Phase Transfer Catalysis Extends The Scope of The Algar-Flynn-Oyamada Synthesis of 3-Hydroxyflavones
Nhu D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(7), 1102-1107 (2015)