Merck
131563
Sigma-Aldrich
Propyltriphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
NSC 50539
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
235-238 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for the carboxylation of styrene oxide
Reactant involved in:
  • Epoxidation of arylalkenes
  • Boration of allylic epoxides
  • Wittig reactions
  • Selective dimerization of α-olefins
  • Synthesis of indoles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincent M Morin et al.
ChemistryOpen, 8(11), 1328-1336 (2019-11-07)
The halogen bond has previously been explored as a versatile tool in crystal engineering and anion coordination chemistry, with mechanochemical synthetic techniques having been shown to provide convenient routes towards cocrystals. In an effort to expand our knowledge on the