Kluczowe dokumenty
A36603
Allyltriphenylphosphonium bromide
99%
Synonim(y):
2-Propenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 110609, NSC 59815
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
222-225 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
- Preparation of a diol and carbamate chemistry library for common functional groups
- Regioselective synthesis of alkenes via semihydrogenation and semihydrogenation-oxidation of dienes
- Alkene addition of frustrated Lewis pairs
- Olefination of N-sulfonyl imines for stereoselective synthesis of vinyl arenes
- Wittig olefination of aldehydes for preparation of conjugated dienes
- Tandem Michael addition / ylide olefination reactions for the synthesis of highly functionalized cyclohexadienes
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?