Merck
304131
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
217-219 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].OCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.BrH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15,21H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant involved in olefination of activated imines
Modifier of PET nanocomposite fibers with functionalized multiwalled carbon nanotubes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)