Kluczowe dokumenty
377430
Allyl isothiocyanate
95%
Synonim(y):
AITC, Oil of mustard
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
zawiera
BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Klucz InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Quantitation of the N-acetylcysteine conjugate of AITC in human urine after ingestion of mustard.
- Evaluation of the fungitoxic activity of AITC vapour on Penicillium expansum on pears, particularly on a thiabendazole (TBZ)-resistant P. expansum strain in vivo, to verify whether AITC treatment could be a substitute for TBZ.
- Study of the induction of acetylation of histone in mouse erythroleukemia cells by some organosulfur compounds.
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?