Merck
476013
Sigma-Aldrich
Isopropyl isothiocyanate
97%
Synonim(y):
Isopropyl mustard oil
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
29-30 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
ciąg SMILES
CC(C)N=C=S
InChI
1S/C4H7NS/c1-4(2)5-3-6/h4H,1-2H3
Klucz InChI
VHBFEIBMZHEWSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izotiocyjanian izopropylu jest pochodną izotiocyjanianu. Został on zidentyfikowany jako jeden z lotnych składników w następujących produktach:
  • jądro nasion i liść Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, Agricolt1
  • olejku eterycznym wyizolowanym z Upland Wasabi
  • hydrodestylaty gorczycy żywopłotowej(Sysimbrium officinale)
Konformacje molekularne izotiocyjanianu izopropylu w fazie gazowej zostały określone za pomocą badań dyfrakcji elektronów. Został on zsyntetyzowany przy użyciu aminy izopropylu jako odczynnika wyjściowego.
Zastosowanie
Izotiocyjanian izopropylu może być stosowany do syntezy 4-bromo-5,6-dichloro-2-izopropyloaminobenzimidazolu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of volatile components in essential oil of upland wasabi and their inhibitory effects on platelet aggregation.
Kumagai H, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 58(12), 2131-2135 (1994)
Ivica Blazević et al.
Chemistry & biodiversity, 7(8), 2023-2034 (2010-08-24)
Volatile compounds of hedge mustard (Sysimbrium officinale) have been investigated for the first time. Forthy-two compounds were identified after hydrodistillation (without or upon autolysis) after gas chromatography and gas chromatography/mass spectrometry analyses. In addition, after decoction and hydrolysis of O-glycosides
Electron diffraction investigation of the molecular structures of isopropyl isocyanate and isopropyl isothiocyanate.
Cradock S, et al.
Journal of Molecular Structure, 140(3), 199-207 (1986)
A general and facile one-pot process of isothiocyanates from amines under aqueous conditions.
Sun N, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 8(1), 61-70 (2012)
Synthesis and antiviral evaluation of halogenated ?-d-and-l-erythrofuranosylbenzimidazoles.
Gudmundsson KS, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 43(12), 2464-2472 (2000)