Próba
98%
Formularz
powder
bp
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isothiocyanate
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12/h1-4H
Klucz InChI
NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 5,6-dimetylo-2-[(4-nitrofenylo)amino]tieno[2,3-d]pirymidyn-4(3H)-onu
- 4,5-dimetylo-2-podstawione karbamotioiloaminotiofeno-3-karboksamidy
- acykliczne triazenowe lub zwitterionowe pochodne imidotiolanu dihydropirymidyniowego
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
283541-25G | 4061826245897 |
283541-5G | 4061826245903 |