Merck
128406
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Beilstein:
636596
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Izotiocyjanian 4-fluorofenylu został wykorzystany w syntezie pochodnych tiomocznika. Został on również wykorzystany do przygotowania hydrazydu kwasu -(4-fenylosulfonylo)-benzoesowego.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meltem Yolal et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(5), 610-620 (2013-01-25)
3-Fluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline (II) prepared from 3,4-difluoro nitrobenzene was converted to the corresponding Schiff bases (III) and (IV) by treatment with 4-methoxybenzaldehyde and indol-3-carbaldehyde, respectively. Treatment of amine (II) with 4-fluorophenyl isothiocyanate affordedthe corresponding thiourea derivative (V). Compound (V) was converted to
María C Soraires Santacruz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(15), 4055-4063 (2017-06-11)
A series of N
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use