Kluczowe dokumenty
139742
Phenyl isothiocyanate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
PITC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isothiocyanate
ciąg SMILES
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Phenyl isothiocyanate (PIT) modified with polyethylene glycol (PEG), can be used as a reagent for PEGylation of protein using human serum albumin as a model protein.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
139742-500G | 4061838733016 |
139742-100G | 4061838733009 |
139742-5G |