Kluczowe dokumenty
78750
Phenyl isocyanate
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for HPLC derivatization
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
jakość
LiChropur™
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
n20/D 1.536
bp
162-163 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
DGTNSSLYPYDJGL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Isocyanates on Titan™ C18