Key Documents
156272
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
≥96.5%
Synonim(y):
DNBC, NSC 2697
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.6 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥96.5%
Postać
solid
tw
196 °C/11 mmHg (lit.)
mp
68-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClN2O5/c8-7(11)4-1-5(9(12)13)3-6(2-4)10(14)15/h1-3H
Klucz InChI
NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 3,5-diamino-N-cyclopropylbenzamide
- 3,5-dinitro-N-cyclopropylbenzamide
- 4-(3,5-dinitrophenyl)-6-(dipropan-2-ylamino)-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione4
3,5-Dinitrobenzoyl chloride may also be used as derivatizing agent for the following:
- biogenic amines present in fermented foods, which can be determined using liquid chromatography method(LC)
- polyamines, present in biological fluids, which can be determined using high performance liquid chromatography(HPLC)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?