Key Documents
185310
4-Nitroaniline
≥99%
Synonim(y):
1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitrobenzenamine, p-Aminonitrobenze
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
powder or crystals
tw
260 °C/100 mmHg (lit.)
mp
146-149 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 25 mg/mL, slightly hazy, yellow to brownish-yellow
water: slightly soluble
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Klucz InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- p
- -Phenylenediamine using various catalytic systems.
- Poly(4-nitroaniline) thin films for optoelectronic applications.
- An adduct with picric acid.
- A crystalline N-(4-nitrophenyl)-β-alanine by reacting with acrylic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
415.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
213.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?