Merck
758035
Sigma-Aldrich
Jones reagent
Synonim(y):
Jone′s reagent, Chromium trioxide solution in sulfuric acid, Sulfuric acid-chromium trioxide mixture
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
skład
2 M CrO3 in aqueous H2SO4
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
gęstość
1.298 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.H2O4S.3O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H2,1,2,3,4);;;
Klucz InChI
HNPXHFOTGAXAJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Jones reagent is a solution of chromium trioxide in aqueous sulfuric acid.
  • Using acetone as a reaction solvent, the reagent is usually used for the oxidation of primary and secondary alcohols to carboxylic acids and ketones, respectively.
  • The oxidation is very rapid and exothermic.
  • The reagent tolerates a variety of functionalities, such as, for example, unsaturated bonds, which are rarely oxidized.
For a comprehensive review of chromium-based reagents, see "Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones" by Tojo and Fernández, Springer Berlin, 2006, 1-97.
Zastosowanie
Jones reagent can be used:
  • In the oxidative cleavage of various alkenes into carboxylic acids and ketones using a catalytic amount of osmium tetroxide.
  • To prepare symmetrical binaphthols by oxidative dehydrodimerization of substituted naphthols.
  • To synthesize acyl-naphthols and substituted isocoumarins from 2-(4-hydroxy-but-1-ynyl)benzaldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 3019-3019 (1953)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 457-457 (1953)
Tunable Synthesis of 3-Acyl-2-naphthols and 3-Substituted Isocoumarins via Jones Reagent Promoted Cascade Reactions of 2-(4-Hydroxy-but-1-ynyl) benzaldehydes
He Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(20), 10178-10191 (2013)
Jones, E. R. H.
Journal of the Chemical Society, 2548-2548 (1953)
Bladon, P.; et al.
Journal of the Chemical Society, 2402-2402 (1951)