Kluczowe dokumenty
190144
Pyridinium chlorochromate
98%
Synonim(y):
PCC
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
205-208 °C (lit.)
ciąg SMILES
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
Klucz InChI
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
190144-100G | 4061838759665 |
190144-25G | 4061838759672 |
190144-500G | 4061838759689 |