Merck
559873
Sigma-Aldrich
Dess-Martin periodinane solution
0.3 M in methylene chloride
Synonim(y):
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
0.3 M in methylene chloride
tw
40 °C
gęstość
1.369 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Widely used reagent for the mild oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dess, D. B.; Martin, J. C.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4155-4155 (1983)