Merck
236470
Sigma-Aldrich
Chromium(VI) oxide
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Chromic anhydride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
Próba:
≥98.0%
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
powder or crystals
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pH
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp
196 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
Klucz InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chromium(VI) oxide is an oxidizing reagent for the oxidation of carbon-hydrogen bonds to alcohols, alkylaromatics to ketones and carboxylic acids, alkenes to α, β-unsaturated ketones, arenes to quinones, and alcohols to aldehydes, ketones, acids, and keto acids.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chromium (VI) Oxide
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
S Kondo et al.
European journal of biochemistry, 200(3), 689-698 (1991-09-15)
The chemical structure of the saccharide portion of Vibrio parahaemolyticus serotype 012 lipopolysaccharide was studied. Using chemical degradation and modification, as well as methylation analysis in combination with GLC-MS, laser-desorption mass spectrometry and 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, the carbohydrate backbone
S Y Shiau et al.
The Journal of nutrition, 123(10), 1747-1753 (1993-10-01)
An experiment was conducted to study the influence of three different forms of chromium (CrCl3.6H2O, Na2CrO4.4H2O and Cr2O3) on the utilization of two carbohydrates (glucose and cornstarch) by juvenile hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x O. aureus). Average initial body weight