Merck
393703
Sigma-Aldrich
Chromium(III) oxide
powder, ≥98%
Synonim(y):
Chromia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥98%
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
Klucz InChI
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek chromu (III) jest kompleksem chromu, w którym jon chromu jest na +3 stopniu utlenienia. Opisano syntezę jego submikronowego proszku.† Zbadano widma IR i Ramana tlenku chromu (III).† Oceniono wpływ dodania lizozymu na stabilność zawiesiny tlenku chromu (III) (Cr2O3).†
Zastosowanie
Tlenek chromu (III) może być stosowany w następujących procesach:
  • Modyfikacja elektrod z pasty węglowej w celu optymalizacji ich zdolności do wykrywania tlenku azotu.
  • Przygotowanie powłok kompozytowych Ni+Cr2O3.
  • Tworzenie trójskładnikowego tlenku CrVMoO7 w reakcji w stanie stałym, który może być stosowany w selektywnych reakcjach utleniania.
Użyty w reakcji w stanie stałym do utworzenia nowego trójskładnikowego tlenku, CrVMoO7, może być stosowany w selektywnym utlenianiu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal Structure and Raman Spectroscopy of FeVMoO7 and CrVMoO7 with Mo=O Double Bonds.
Wang, X. et al.
Inorganic Chemistry, 37(13), 3252-3252 (1998)
Amperometric Nitric Oxide Sensor Based on Carbon Paste Electrode Modified with Chromium (III) Oxide.
Berisha LS, et al.
Sensors & Transducers Journal, 184(1), 1726-5479 (2015)
The Hydrogen Evolution Reaction on Ni Electrode Material Modified with Molybdenum (IV) Oxide and Chromium (III) Oxide Powders.
Popczyk M and Losiewicz B.
Solid State Phenomena, 228 (2015)
Nien-Hsun Li et al.
Journal of hazardous materials, 198, 356-361 (2011-11-15)
The feasibility of stabilizing nickel-laden sludge by a high-temperature NiCr(2)O(4) synthesis process was investigated with different sintering temperatures, salt contents, molar ratios, and reaction atmospheres. The crystalline phases of species were investigated by using an X-ray diffraction, and the surface
Selvam Sangeetha et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 100, 36-41 (2012-07-07)
Stabilization of collagen for various applications employs chemicals such as aldehydes, metal ions, polyphenols, etc. Stability against enzymatic, thermal and mechanical degradation is required for a range of biomedical applications. The premise of this research is to explore the use