266299
Chromium
powder, ≥99% trace metals basis, <45 μm
Synonim(y):
Cd
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
core: chromium
reagent type: catalyst
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
<45 μm
tw
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N