Merck
205168
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) oxide
greener alternative
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Yttria
About This Item
Wzór liniowy:
Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.81
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
gęstość
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Klucz InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Yttrium oxide is an excellent mineralizing agent for spinel formation. It has a high melting point(2450oC), chemical stability, low coefficient of thermal expansion, high transparency for both visible (70%) and infrared (60%) light, low cut off energy of photons.
Zastosowanie
Yttrium oxide was used in the preparation of pervoskite type structure, YAlO3, containing chrome ions.1 The effect of yttrium oxide dopant on the phase formation and sintering characteristics was studied. It may be used in the manufacturing of neodymium Nd:YAG lasers and in components of MOS and LED transistors.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and Physicochemical Properties of Yttrium Oxide Doped with Neodymium and Lanthanum
Kruk A, et al.
Journal of Electronic Materials, 43(9) (2014)
Influence of yttrium oxide on the phase formation and sintering of ceramics based on the MgAl2O4 spinel
Belousova OL, et al.
Glass Phys. Chem., 34(4), 474-479 (2008)
Bipin Kumar Gupta et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(19), 3028-3034 (2012-07-19)
Highly luminescent-paramagnetic nanophosphors have a seminal role in biotechnology and biomedical research due to their potential applications in biolabeling, bioimaging, and drug delivery. Herein, the synthesis of high-quality, ultrafine, europium-doped yttrium oxide nanophosphors (Y(1.9)O(3):Eu(0.1)(3+)) using a modified sol-gel technique is
Timur Sh Atabaev et al.
Journal of colloid and interface science, 373(1), 14-19 (2011-12-06)
Eu(3+) and Tb(3+) codoped Y(2)O(3) submicron particles were prepared using the simple urea homogeneous precipitation method. X-ray diffraction patterns revealed the synthesized particles to have a pure cubic Y(2)O(3) structure. Field-emission scanning electron microscopy and field-emission transmission electron microscopy showed
Masoud Allahkarami et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(12), 1279-1284 (2011-10-14)
Chipping failures observed clinically in bilayer systems of porcelain and zirconia restorations should be coupled with a monoclinic to tetragonal phase transformation in the zirconia layer due to the high compressive stress. Phase transformations were mapped using 2D micro X-ray
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.