Merck
203858
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Nd2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38160603
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
gęstość
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Klucz InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Akumulatory półprzewodnikowe stają się coraz ważniejsze ze względu na ich szerokie zastosowanie w komputerach, przenośnej elektronice i pojazdach.