Kluczowe dokumenty
460877
Neodymium
powder, −40 mesh, ≥99% trace rare earth metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% trace rare earth metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: neodymium
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
−40 mesh
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
460877-50G | |
460877-10G | 4061832344102 |